Benzylacetat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921864-100G
APOSOR921864-100GEA
0
EUR
APOSOR921864-100G
Benzylacetat 95%
Benzylacetat
Formel:
C₉H₁₀O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008712 CAS-Nummer: 140-11-4 |