Mesitylglyoxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921873-5G
APOSOR921873-5GEA
137
EUR
APOSOR921873-5G
Mesitylglyoxylic acid 95%
Mesitylglyoxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151834 CAS-Nummer: 3112-46-7 |