Thymol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921899-100G
APOSOR921899-100GEA 125 EUR
APOSOR921899-100G
Thymol 95%
Thymol
Formel: 2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
Siedepunkt: 232 °C
Schmelzpunkt: 48…51 °C
Dichte: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002309
CAS-Nummer: 89-83-8
UN: 2430
ADR: 8,III