4-Bromo-5-chloro-2,3-dihydropyridazin-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR921977-1G
APOSOR921977-1GEA
923
EUR
APOSOR921977-1G
4-Bromo-5-chloro-2,3-dihydropyridazin-3-one
4-Bromo-5-chloro-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formel:
C₄H₂BrClN₂O Molecular Weight: 209,428 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23106328 CAS-Nummer: 119729-96-3 |