Ethylenglycolmonoisopropylether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Isopropoxyethanol
OR922073-100G
OR922073-1KG
OR922073-500G
APOSOR922073-100GEA
109
EUR
APOSOR922073-100G
APOSOR922073-1KG
APOSOR922073-500G
Ethylenglycolmonoisopropylether 95%
Ethylenglycolmonoisopropylether
Formel:
C₅H₁₂O₂ Molecular Weight: 104.15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002866 CAS-Nummer: 109-59-1 |