Bis(2-chlorethyl)ether 95%

Lieferant: Apollo Scientific

OR922075-100G OR922075-1KG OR922075-500G
APOSOR922075-100GEA 0 EUR
APOSOR922075-100G APOSOR922075-1KG APOSOR922075-500G
Bis(2-chlorethyl)ether 95%
Bis(2-chlorethyl)ether
Formel: C₄H₈Cl₂O
Siedepunkt: 178 °C/760mmHg
Schmelzpunkt: –52 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000975
CAS-Nummer: 111-44-4
UN: 1916
ADR: 6.1+3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR