7-Aminothieno[2,3-b]pyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Thieno[2,3-b]pyrazin-7-amine
OR9221-250MG
APOSOR9221-250MGEA 105 EUR
APOSOR9221-250MG
7-Aminothieno[2,3-b]pyrazine 95%
7-Aminothieno[2,3-b]pyrazine
Formel: C₆H₅N₃S
Molecular Weight: 151,189 g/mol
Schmelzpunkt: 87,5…89.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08271970
CAS-Nummer: 59944-75-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III