2-(Hexahydro-1H-pyrrolizin-7a-yl)ethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922115-1G
APOSOR922115-1GEA
574
EUR
APOSOR922115-1G
2-(Hexahydro-1H-pyrrolizin-7a-yl)ethanamine 95%
2-(Hexahydro-1H-pyrrolizin-7a-yl)ethanamine
Formel:
C₉H₁₈N₂ Molecular Weight: 154,253 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14702871 CAS-Nummer: 78449-78-2 |