1,2-Phenylen-diacetat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR922181-25G
APOSOR922181-25GEA 174 EUR
APOSOR922181-25G
1,2-Phenylen-diacetat 98%
1,2-Diacetoxybenzene
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Schmelzpunkt: 64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017219
CAS-Nummer: 635-67-6