1-Nitro-2-naphthol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922194-1G
OR922194-250MG
APOSOR922194-1GEA
0
EUR
APOSOR922194-1G
APOSOR922194-250MG
1-Nitro-2-naphthol 95%
1-Nitro-2-naphthol
Formel:
C₁₀H₇NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00021461 CAS-Nummer: 550-60-7 |