5-Methyl-2-furonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Methylfuran-2-carbonitrile
OR922196-1G
APOSOR922196-1GEA
77
EUR
APOSOR922196-1G
5-Methyl-2-furonitrile 95%
5-Methyl-2-furonitrile
Formel:
C₆H₅NO Molecular Weight: 107,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093782 CAS-Nummer: 13714-86-8 |