Methyl imidazo[1,5-a]pyridine-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922221-1G
APOSOR922221-1GEA
647
EUR
APOSOR922221-1G
Methyl imidazo[1,5-a]pyridine-1-carboxylate 95%
Methyl imidazo[1,5-a]pyridine-1-carboxylate
Formel:
C₉H₈N₂O₂ Molecular Weight: 176,172 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15144579 CAS-Nummer: 1039356-98-3 |