2-Pyrrolidon

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR922249-5G OR922249-25G
APOSOR922249-5GEA 21.9 EUR
APOSOR922249-5G APOSOR922249-25G
2-Pyrrolidon
2-Pyrrolidon
Formel: C₄H₇NO
Siedepunkt: 245 °C
Schmelzpunkt: 23 - 25 °C
Flammpunkt: 113 °C
MDL: MFCD00005270
CAS-Nummer: 616-45-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR