1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-7-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922251-1G
APOSOR922251-1GEA
203
EUR
APOSOR922251-1G
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-7-one 95%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-7-one
Formel:
C₈H₁₂O₃ Molecular Weight: 156,179 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16039576 CAS-Nummer: 4969-01-1 |