Isobutyryl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922323-25G OR922323-5G
APOSOR922323-25GEA 502 EUR
APOSOR922323-25G APOSOR922323-5G
Isobutyryl bromide 95%
Isobutyryl bromide
Formel: C₄H₇BrO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059468
CAS-Nummer: 2736-37-0