4-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR922400-1G
APOSOR922400-1GEA
422
EUR
APOSOR922400-1G
4-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid
4-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₉H₈N₂O₃ Molecular Weight: 192,171 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07371558 CAS-Nummer: 865887-02-1 |