2-Hydroxy-N-methylbenzamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-Methylsalicylamide
OR922451-5G
APOSOR922451-5GEA
177
EUR
APOSOR922451-5G
2-Hydroxy-N-methylbenzamide 95%
2-Hydroxy-N-methylbenzamide
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151.163 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00045757 CAS-Nummer: 1862-88-0 |