2-Cyclobutylethan-1-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR922462-1G
APOSOR922462-1GEA
811
EUR
APOSOR922462-1G
2-Cyclobutylethan-1-amine
2-Cyclobutylethan-1-amine
Formel:
C₆H₁₃N Molecular Weight: 99,174 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09924416 CAS-Nummer: 60637-97-0 |