2-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(Hydroxymethyl)cyclobutanone
OR922566-1G
APOSOR922566-1GEA
683
EUR
APOSOR922566-1G
2-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-one
2-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-one
Formel:
C₅H₈O₂ Molecular Weight: 100.116 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23106469 CAS-Nummer: 23107-52-0 |