3,4,5-Trichloropyridin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Amino-3,4,5-trichloropyridine
OR922583-1G
APOSOR922583-1GEA
72.5
EUR
APOSOR922583-1G
3,4,5-Trichloropyridin-2-amine 95%
3,4,5-Trichloropyridin-2-amine
Formel:
C₅H₃Cl₃N₂ Molecular Weight: 197.45 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08705655 CAS-Nummer: 55933-91-0 |