2,3-Dimethyl-1H-indole-5-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9226-1G
APOSOR9226-1GEA
292
EUR
APOSOR9226-1G
2,3-Dimethyl-1H-indole-5-carboxylic acid 97%
2,3-Dimethyl-1H-indole-5-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₁NO₂ Schmelzpunkt: 239…242 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00464053 CAS-Nummer: 14844-73-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |