5-Cyclopropylisoxazole-4-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922620-1G
APOSOR922620-1GEA 156 EUR
APOSOR922620-1G
5-Cyclopropylisoxazole-4-carboxylic acid 95%
5-Cyclopropylisoxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153.135 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06798100
CAS-Nummer: 124845-04-1