N-(4-Methoxyphenyl)formamid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-(4-Methoxyphenyl)formamide, N-Formyl-4-methoxyaniline
OR922686-5G
APOSOR922686-5GEA
115
EUR
APOSOR922686-5G
N-(4-Methoxyphenyl)formamid 95%
N-(4-Methoxyphenyl)formamid
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151.17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00086774 CAS-Nummer: 5470-34-8 |