5-Pyridin-2-yl-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922722-1G
APOSOR922722-1GEA 191 EUR
APOSOR922722-1G
5-Pyridin-2-yl-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
5-Pyridin-2-yl-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formel: C₇H₆N₄O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01710636
CAS-Nummer: 5711-72-8