sec-Butyl ethyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922803-25G
OR922803-5G
APOSOR922803-25GEA
0
EUR
APOSOR922803-25G
APOSOR922803-5G
sec-Butyl ethyl ether 95%
sec-Butyl ethyl ether
Formel:
C₆H₁₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00053773 CAS-Nummer: 2679-87-0 |