Natrium-L(+)-ascorbat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922808-500G
APOSOR922808-500GEA
0
EUR
APOSOR922808-500G
Natrium-L(+)-ascorbat 98%
Natrium-L(+)-ascorbat
Formel:
C₆H₇NaO₆ Schmelzpunkt: 219…221 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082340 CAS-Nummer: 134-03-2 |