(R)-(+)-3-Cyclohexenecarboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922857-100G
APOSOR922857-100GEA
88.6
EUR
APOSOR922857-100G
(R)-(+)-3-Cyclohexenecarboxylic acid 98%
(R)-(+)-3-Cyclohexenecarboxylic acid
Formel:
C₇H₁₀O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08275445 CAS-Nummer: 5709-98-8 |