2-(Dimethylamino)ethyl-acetat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Acetic Acid 2-(Dimethylamino)ethyl Ester
OR922974-100G
OR922974-25G
APOSOR922974-100GEA
435
EUR
APOSOR922974-100G
APOSOR922974-25G
2-(Dimethylamino)ethyl-acetat 95%
2-(Dimethylamino)ethyl acetate
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041912 CAS-Nummer: 1421-89-2 |