Methyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR922998-1G
APOSOR922998-1GEA
647
EUR
APOSOR922998-1G
Methyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate 95%
Methyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Formel:
C₉H₁₂N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22373387 CAS-Nummer: 1623060-27-4 |