1-Piperidinecarbonyl chloride 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923036-25G
APOSOR923036-25GEA
0
EUR
APOSOR923036-25G
1-Piperidinecarbonyl chloride 96%
1-Piperidinecarbonyl chloride
Formel:
C₆H₁₀ClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00973554 CAS-Nummer: 13939-69-0 |