4-Benzyloxy-3,3-dimethylbut-1-yne 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923088-1G
APOSOR923088-1GEA
487
EUR
APOSOR923088-1G
4-Benzyloxy-3,3-dimethylbut-1-yne 95%
4-Benzyloxy-3,3-dimethylbut-1-yne
Formel:
C₁₃H₁₆O Molecular Weight: 188,266 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23106327 CAS-Nummer: 1092536-54-3 |