2-Butylanilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923102-5G
APOSOR923102-5GEA 359 EUR
APOSOR923102-5G
2-Butylanilin 95%
2-Butylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
Molecular Weight: 149,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00130033
CAS-Nummer: 2696-85-7