(±)-1-Amino-2-propanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(±)-Isopropanolamin, (±)-1-Aminopropan-2-ol
OR923138-100G
APOSOR923138-100GEA
21.9
EUR
APOSOR923138-100G
(±)-1-Amino-2-propanol 95%
(±)-1-Amino-2-propanol
Formel:
C₃H₉NO Molecular Weight: 75,11 g/mol Flammpunkt: 105 °C |
MDL:
MFCD00008139 CAS-Nummer: 78-96-6 UN: 2735 ADR: 8,III |