Dimethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923179-1G
OR923179-5G
APOSOR923179-1GEA
43.5
EUR
APOSOR923179-1G
APOSOR923179-5G
Dimethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate 95%
Dimethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate
Formel:
C₇H₁₀O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00062806 CAS-Nummer: 826-35-7 |