cis-2,6-Dimethylpiperidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923199-25G
APOSOR923199-25GEA
65.4
EUR
APOSOR923199-25G
cis-2,6-Dimethylpiperidin 95%
cis-2,6-Dimethylpiperidin
Formel:
C₇H₁₅N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066304 CAS-Nummer: 766-17-6 |