Ethylglycidylether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923221-100G
OR923221-25G
APOSOR923221-100GEA
435
EUR
APOSOR923221-100G
APOSOR923221-25G
Ethylglycidylether 95%
Ethylglycidylether
Formel:
C₅H₁₀O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085264 CAS-Nummer: 4016-11-9 |