2,3-Butandiol (Gemisch der meso-, D- und L-Form) 98%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: 2,3-Butylenglykol, 2,3-Dihydroxybutan, 2,3-Butylenglycol

OR923268-100G OR923268-25G OR923268-500G
APOSOR923268-100GEA 63.8 EUR
APOSOR923268-100G APOSOR923268-25G APOSOR923268-500G
2,3-Butandiol (Gemisch der meso-, D- und L-Form) 98%
2,3-Butandiol (Gemisch der meso-, D- und L-Form)
Formel: C₄H₁₀O₂
Siedepunkt: 180…184 °C
Schmelzpunkt: 19…25 °C
Dichte: 1,002 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004523
CAS-Nummer: 513-85-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR