2,3-Butandiol (Gemisch der meso-, D- und L-Form) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,3-Butylenglykol, 2,3-Dihydroxybutan, 2,3-Butylenglycol
OR923268-100G
OR923268-25G
OR923268-500G
APOSOR923268-100GEA
63.8
EUR
APOSOR923268-100G
APOSOR923268-25G
APOSOR923268-500G
2,3-Butandiol (Gemisch der meso-, D- und L-Form) 98%
2,3-Butandiol (Gemisch der meso-, D- und L-Form)
Formel:
C₄H₁₀O₂ Siedepunkt: 180…184 °C Schmelzpunkt: 19…25 °C Dichte: 1,002 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 85 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004523 CAS-Nummer: 513-85-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...