2,3-Dicyanpyrazin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Pyrazine-2,3-dicarbonitrile
OR923278-25G
APOSOR923278-25GEA
198
EUR
APOSOR923278-25G
2,3-Dicyanpyrazin 95%
2,3-Dicyanopyrazine
Formel:
C₆H₂N₄ Molecular Weight: 130,1069 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00059771 CAS-Nummer: 13481-25-9 |