1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923320-1G
APOSOR923320-1GEA
487
EUR
APOSOR923320-1G
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carbonitrile 95%
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₈H₆N₄ Molecular Weight: 158,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18259208 CAS-Nummer: 1256795-04-6 |