(3-Chloropropyl)sulphamoyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923366-1G
APOSOR923366-1GEA 538 EUR
APOSOR923366-1G
(3-Chloropropyl)sulphamoyl chloride 95%
(3-Chloropropyl)sulphamoyl chloride
Formel: C₃H₇Cl₂NO₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14529128
CAS-Nummer: 42065-72-5