4-Methoxy-3,3-dimethyl-4-oxobutanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923385-5G
APOSOR923385-5GEA
178
EUR
APOSOR923385-5G
4-Methoxy-3,3-dimethyl-4-oxobutanoic acid 95%
4-Methoxy-3,3-dimethyl-4-oxobutanoic acid
Formel:
C₇H₁₂O₄ Molecular Weight: 160,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11617811 CAS-Nummer: 32980-26-0 |