5,6-Dimethylpyridazin-3(2H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923397-1G
APOSOR923397-1GEA
487
EUR
APOSOR923397-1G
5,6-Dimethylpyridazin-3(2H)-one 95%
5,6-Dimethylpyridazin-3(2H)-one
Formel:
C₆H₈N₂O Molecular Weight: 124,141 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16871377 CAS-Nummer: 100114-19-0 |