(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923407-10G
OR923407-1G
OR923407-5G
OR923407-25G
APOSOR923407-10GEA
0
EUR
APOSOR923407-10G
APOSOR923407-1G
APOSOR923407-5G
APOSOR923407-25G
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 97%
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid
Formel:
C₄H₈O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01632589 CAS-Nummer: 23953-00-6 |