2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923428-1G
OR923428-5G
APOSOR923428-1GEA
203
EUR
APOSOR923428-1G
APOSOR923428-5G
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde 95%
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05864668 CAS-Nummer: 914348-86-0 |