Dimethylsuccinat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Bernsteinsäuredimethylester, 1,4-Butandisäuredimethylester
OR923432-100G
APOSOR923432-100GEA 26.1 EUR
APOSOR923432-100G
Dimethylsuccinat 95%
Dimethylsuccinat
Formel: C₆H₁₀O₄
Molecular Weight: 146.14 g/mol
Siedepunkt: 200
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008466
CAS-Nummer: 106-65-0
Merck Index: 12,09038