Ethyl-o-toluat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: o-Toluylsäureethylester, 2-Tolylsäureethylester, Ethyl-2-methylbenzoat, 2-Methylbenzoesäureethylester, 2-Toluylsäureethylester
OR923435-100G
APOSOR923435-100GEA 95.7 EUR
APOSOR923435-100G
Ethyl-o-toluat 95%
Ethyl-o-toluat
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009112
CAS-Nummer: 87-24-1