3-[(Phenylmethyl)amino]-3-oxetanecarbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923438-1G
APOSOR923438-1GEA
609
EUR
APOSOR923438-1G
3-[(Phenylmethyl)amino]-3-oxetanecarbonitrile 95%
3-[(Phenylmethyl)amino]-3-oxetanecarbonitrile
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20687879 CAS-Nummer: 138650-20-1 |