Propyl-4-hydroxybenzoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Propylparaben, 4-Hydroxybenzoesäurepropylester
OR923454-100G
APOSOR923454-100GEA 53.8 EUR
APOSOR923454-100G
Propyl-4-hydroxybenzoat 95%
Propyl-4-hydroxybenzoat
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molecular Weight: 180,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002354
CAS-Nummer: 94-13-3