Ethyl tetrahydro-1H-pyrrolizine-7a(5H)-acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923487-1G
APOSOR923487-1GEA 364 EUR
APOSOR923487-1G
Ethyl tetrahydro-1H-pyrrolizine-7a(5H)-acetate 95%
Ethyl tetrahydro-1H-pyrrolizine-7a(5H)-acetate
Formel: C₁₁H₁₉NO₂
Molecular Weight: 197,274 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20487986
CAS-Nummer: 88069-56-1